Merck
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)