Merck
ATC311765614
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-chlorophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-13-10(12)9-8(14-9)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
Klucz InChI
VSNXKSFFZDSGMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)