Merck
ATC311765492
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Chloropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H
Klucz InChI
FYBNFLRGZHGUDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)