Merck
ATC311764949
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
GZHWABCBKGMLIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA02206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA02206
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)