Merck
ATEH996C5548
AstaTech, Inc.
3-(TERT-BUTOXY)PROPANAL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-tert-butoxypropanal
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-6-4-5-8/h5H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
GSADQTIRLVQGTK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=191827
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT13970
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)