Merck
ATEH98DE5E7B
AstaTech, Inc.
2,4,4-TRIMETHYLPENTANE-1,3-DIYL BIS(2-METHYLPROPANOATE)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Numer MDL:
Iupac Name
2,4,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
Inchi Code
1S/C16H30O4/c1-10(2)14(17)19-9-12(5)13(16(6,7)8)20-15(18)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
PXNPSORLYYNBLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=237537
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E77620
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)