Merck
ATEH988848C1
AstaTech, Inc.
1-(4-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-OL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
Klucz InChI
MWFAWIYRJBMQMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209826
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23535
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)