Merck
ATEH987DE5BE
AstaTech, Inc.
1-OXASPIRO[2.3]HEXANE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer MDL:
Iupac Name
1-oxaspiro[2.3]hexane
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-2-5(3-1)4-6-5/h1-4H2
Klucz InChI
APUDJEBZDAGSQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=181695
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC8443
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)