Merck
ATEH98029546
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-BENZOYL-3-ETHOXYACRYLATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl (2E)-2-benzoyl-3-ethoxy-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16O4/c1-3-17-10-12(14(16)18-4-2)13(15)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b12-10+
Klucz InChI
YAHUDNWHZFLCBN-ZRDIBKRKSA-N
Purity
95.00%
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=142994
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C11118
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)