Merck
ATEH97F46EDA
AstaTech, Inc.
(4-CHLOROTHIAZOL-2-YL)METHANAMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.62
Numer MDL:
Iupac Name
(4-chlorothiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN2S/c5-3-2-8-4(1-6)7-3/h2H,1,6H2
Klucz InChI
PRZAYSYKSAYVPF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=192944
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT15205
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)