Merck
ATEH961B8EC5
AstaTech, Inc.
(4-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.07
Numer MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
OXJDVWVBGBGJOC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
LIGHT-BROWN POWDER
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209150
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23120
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)