Merck
ATEH94724F89
AstaTech, Inc.
2,4-DIFLUORO-5-HYDROXYBENZONITRILE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,4-difluoro-5-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-6(9)7(11)1-4(5)3-10/h1-2,11H
Klucz InChI
ORAUQGDBWNRTOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173245
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90825