Merck
ATEH57C9A476
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (CYCLOPROPYLMETHYL)CARBAMATE
Wybierz wielkość
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7427569-100MG
344,00 €
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7427569-100MG
344,00 €
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl cyclopropylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-7-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ZPOIEEISPMGDRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=144765
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C12800
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)