Merck
ATEH3031E288
AstaTech, Inc.
4-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-7-AMINE 2HCL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11;;/h2-3,6H,4-5,10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
WMOSCGVLAJJQMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48479
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=87697
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)