Merck
ATEH11AB2514
AstaTech, Inc.
2-(7-METHYL-1H-INDOL-1-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Iupac Name
(7-methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-8-3-2-4-9-5-6-12(11(8)9)7-10(13)14/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
AZZTVIDXZOJYHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122699
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20130
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)