Merck
ATEH0DDC42F1
AstaTech, Inc.
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)BUTAN-2-AMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.13
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c1-2-9(13)5-7-3-4-8(11)6-10(7)12/h3-4,6,9H,2,5,13H2,1H3
Klucz InChI
MXSWGTIGKBARQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122704
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20135
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)