Merck
ATEH03AB7A6B
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-4-YL-METHANETHIOL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
YUWAUUTYKFAJBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18336
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)