Merck
ATEH03AB4031
AstaTech, Inc.
4-DODECYLMORPHOLINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.44
Numer MDL:
Iupac Name
4-dodecylmorpholine
Inchi Code
1S/C16H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18-16-14-17/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
ZRIILUSQBDFVNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114828
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11857
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)