Merck
ATEH03AB2065
AstaTech, Inc.
N-ISOPROPYLIODOACETAMIDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.04
Numer MDL:
Iupac Name
2-iodo-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C5H10INO/c1-4(2)7-5(8)3-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
WIXHNCAXOMLMDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113075
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11046
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)