Merck
ATE939887595
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-3,3-DIFLUOROPIPERIDIN-4-AMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-difluoro-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16F2N2/c13-12(14)9-16(7-6-11(12)15)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,15H2
Klucz InChI
UYGYDHWSKUCHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103651
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F52361
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)