Merck
ATE939883222
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-6-HYDROXY-2-NITROBENZALDEHYDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.57
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClNO4/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9(12)13/h1-3,11H
Klucz InChI
JUHUQAKTDQZINI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102271
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16933
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)