Merck
ATE517253430
AstaTech, Inc.
(1S,5R)-6-METHYL-3,6-DIAZABICYCLO[3.2.0]HEPTANE BIS(TRIFLUOROACETIC ACID)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.22
Numer MDL:
Iupac Name
(1S,5R)-6-methyl-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptane bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H12N2.2C2HF3O2/c1-8-4-5-2-7-3-6(5)8;2*3-2(4,5)1(6)7/h5-7H,2-4H2,1H3;2*(H,6,7)/t5-,6-;;/m0../s1
Klucz InChI
RVYFZXHWFYQQDK-USPAICOZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94332
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15794
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)