Merck
ATE517250889
AstaTech, Inc.
5-ETHYLHYDANTOIN
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-ethyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4(8)7-5(9)6-3/h8H,2H2,1H3,(H2,6,7,9)
Klucz InChI
SHISLHUGIYCDHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91552
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)