Merck
ATE517250756
AstaTech, Inc.
5-(NAPHTHALEN-1-YL)IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c16-12-11(14-13(17)15-12)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,16H,(H2,14,15,17)
Klucz InChI
UQLFYXVWPBHFCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91271
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10128
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)