Merck
ATE517250572
AstaTech, Inc.
2-NITRO-10H-PHENOTHIAZINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-nitro-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C12H8N2O2S/c15-14(16)8-5-6-12-10(7-8)13-9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7,13H
Klucz InChI
DVFXVHJBHVWHSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=97148
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E10116
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)