Merck
ATE514321896
AstaTech, Inc.
3-BENZYL-3AZABICYCLO[3.2.1]OCTAN-8-OL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-12-6-7-13(14)10-15(9-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
Klucz InChI
QBGJTVIWVSLDFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86433
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14385
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)