Merck
ATE514318032
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOCYCLOPENTANAMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-8-2-1-3-9(8)11-4-6-12-7-5-11/h8-9H,1-7,10H2
Klucz InChI
FBNNRVHRAAGBMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82583
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13467
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)