Kluczowe dokumenty
ATE514316102
AstaTech, Inc.
(3S)-TERT-BUTYL 3-(6-(DIFLUOROMETHOXY)PYRIDIN-3-YL)-3-(1,1-DIMETHYLETHYLSULFINAMIDO)PROPANOATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-((tert-butylsulfinyl)amino)-3-(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C17H26F2N2O4S/c1-16(2,3)25-14(22)9-12(21-26(23)17(4,5)6)11-7-8-13(20-10-11)24-15(18)19/h7-8,10,12,15,21H,9H2,1-6H3/t12-,26?/m0/s1
Klucz InChI
KETMPQSUNLZTGG-ZPVYTRKOSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11457
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)