Merck
ATE514315442
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-5-NITROINDOLINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-fluoro-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2/c9-7-4-6(11(12)13)3-5-1-2-10-8(5)7/h3-4,10H,1-2H2
Klucz InChI
HRSVTAASZBEJPK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79997
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10795
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)