Merck
ATE514311864
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHYL)THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.09
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(8)15-6(12-3)7(9,10)11/h2H2,1H3
Klucz InChI
IXDBFUPHDUXUPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76441
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)