Kluczowe dokumenty
ATE458970115
AstaTech, Inc.
(4R)-6-AZASPIRO[2.5]OCTAN-4-OL HYDROCHLORIDE
About This Item
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
(R)-6-azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-5-8-4-3-7(6)1-2-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-;/m0./s1
Klucz InChI
BKVWWBSIILYIBZ-RGMNGODLSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69736
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13525
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)