Merck
ATE458964865
AstaTech, Inc.
4-(TRIBUTYLSTANNYL)PYRIMIDINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.14
Numer MDL:
Iupac Name
4-(tributylstannyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
HQMLIWXIPSYXMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=73337
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11339
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)