Merck
ATE458963711
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (4-HYDROXYPYRIMIDIN-2-YL)CARBAMATE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-2-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H13N3O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-7-10-5-4-6(13)11-7/h4-5H,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
Klucz InChI
LZJBAKGNFSSGSE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75230
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C10044
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)