Merck
ATE458962906
AstaTech, Inc.
1-(PYRIDIN-2-YLCARBONYL)PIPERAZINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13/h1-4,11H,5-8H2
Klucz InChI
IULDWWUGMGLWOB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71805
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20804
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)