Merck
ATE456786996
AstaTech, Inc.
1-AMINOCYCLOBUTANECARBONITRILE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-4-5(7)2-1-3-5/h1-3,7H2
Klucz InChI
GVUPCWCOWHNOHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66030
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30101
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)