Merck
ATE456786319
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDIN-3-YL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-11-8(14-7)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H,12,13)
Klucz InChI
WYKOXFDRTSNVGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65247
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79622
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)