Merck
ATE456785987
AstaTech, Inc.
4-PROPOXYBENZENE-1,2-DIAMINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-propoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3
Klucz InChI
UUAOMJOZLSTWIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64951
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79315
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)