Merck
ATE456785597
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-(TRIBUTYLSTANNYL)THIAZOLE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.07
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Klucz InChI
LOKZFBRKEMXQQF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64579
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78910
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)