Merck
ATE456785378
AstaTech, Inc.
1-(3-IODO-6-METHOXY-1H-INDAZOL-1-YL)ETHANONE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.1
Numer MDL:
Iupac Name
1-acetyl-3-iodo-6-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2O2/c1-6(14)13-9-5-7(15-2)3-4-8(9)10(11)12-13/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
YZTNGLGIOJTWPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64360
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78688
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)