Merck
ATE456785058
AstaTech, Inc.
4-(BROMOMETHYL)HEPTANE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.13
Numer MDL:
Iupac Name
4-(bromomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
ZVWCWXUOSBDXEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64038
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78361
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)