Merck
ATE456784663
AstaTech, Inc.
2-MERCAPTOPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.18
Numer MDL:
Iupac Name
2-thioxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-1-2-7-5(10)3-4/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
Klucz InChI
JWNJIHLSVXRMII-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63681
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77943
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)