Merck
ATE448437205
AstaTech, Inc.
OCTA-3,5-DIYNE-1,8-DIOL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-octadiyne-1,8-diol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,5-8H2
Klucz InChI
FGTGRNYBZPTINT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59301
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11906
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)