Merck
ATE448436093
AstaTech, Inc.
2,5-DICHLORO-3-FLUOROISONICOTINIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.99
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-2-1-10-5(8)4(9)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
Klucz InChI
XXKZEJNVNFYDAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62396
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=90319
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)