Merck
ATE448435487
AstaTech, Inc.
4-(O-TOLYL)TETRAHYDROPYRAN-4-CARBONITRILE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11-4-2-3-5-12(11)13(10-14)6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
ZLRMKWPREAHUFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61253
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76854
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)