Merck
ATE443547884
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-1-METHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.12
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6FNO2/c1-8-3-4(7)2-5(8)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SGUPYQLZPKLQAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56078
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73060
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)