Merck
ATE443547810
AstaTech, Inc.
CIS-BENZYL (2-METHYLPYRROLIDIN-3-YL)CARBAMATE HCL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.76
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl ((2R,3R)-2-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.ClH/c1-10-12(7-8-14-10)15-13(16)17-9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,10,12,14H,7-9H2,1H3,(H,15,16);1H/t10-,12-;/m1./s1
Klucz InChI
JQNITJGVVYICOV-MHDYBILJSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55986
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72986
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)