Merck
ATE443546495
AstaTech, Inc.
(3-OXO-PROPYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,11)
Klucz InChI
MLDSDVASYUUDLT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54708
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71690
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)