Merck
ATE443546026
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-METHYLBENZENE-1,3-DIOL
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.04
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3
Klucz InChI
GLJLCZSVSWEONA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54255
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71221
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)