Merck
ATE429355075
AstaTech, Inc.
3-BROMO-2,7-DIMETHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-3-4-12-8(5-6)11-7(2)9(12)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
MDTPDAWPCKKFHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44955
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2190
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)