Merck
ATE429354234
AstaTech, Inc.
4-(2-HYDROXYETHYL)BENZALDEHYDE
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-hydroxyethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,7,10H,5-6H2
Klucz InChI
VNVVFWYCFVNBMI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44493
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CK2095
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)